Läs mer
asecos™ Avfallsbehållare av rostfritt stål
Produktkod. p-200003724 Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
35 l
50 l
65 l
Produktkod. 17886546
Brand: asecos™ 40099
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Avfallsbehållaren för rostfritt stål är idealisk för säker uppsamling av lösningsmedelsdränkta rengöringstrasor och annat avfall.
  • Självstängande lock med dämpande, stort, ergonomiskt format handtag på baksidan av behållaren för enkel tömning av behållaren
  • Öppning med stor pedal med halkskyddsyta
  • FM-certifierad
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 l
Djup (engelska) 15,04 tum.
Djup (metriskt) 382.00 mm
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Färg Grå
Höjd (metrisk) 429.00 mm
Vikt (engelska) 12.35 lb.
Vikt (metrisk) 5.6 kg
Bredd (metrisk) 385.00 mm
Bredd (engelska) 15,16 tum.
Höjd (engelska) 16,89 tum.
Material Rostfritt stål
Produkttyp Vätskeavfallsburk