Läs mer
Fisherbrand™ Dubbla sked/spadar i rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Produkttyp | Sked spatel |
| Avsluta | Ljus |
| Bredd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.6 mm |
| Mått (L x B) | 100 x 10 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 100 mm |