Läs mer
Sampling Systems™ Ekonomiskopor i rostfritt stål
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
missing translation for 'unitSize'
Varje
Descripción
- Tillverkad av punktsvetsat 304 rostfritt stål
- Med en attraktiv högpolering
- Lätt konstruktion
- Inte lämplig för GMP applikationer eftersom det finns sprickor
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Produkttyp | Ekonomi Scoop |
| Avsluta | Hög polish |
| För användning med (applikation) | Allmän industriell användning |
| Material | Rostfritt stål (AISI 304) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido