Läs mer
BD Microlance™ Nålar i rostfritt stål
Nålmätare:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Längd (engelska) Nål:
0.375 in.
0,5 tum
0.5 in.
0,625 tum
0.625 in.
1,0 tum.
1.0 in.
1.25 in.
1,5 tum
1.5 in.
2,0 tum.
2.0 in.
Diameter (metrisk) Yttre:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Färg:
Beige
Blått
Black
Blue
Brown
Grå
Gult
Klart
Orange
Pink
Vitt
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Unik glidvinkel och poleringsmetod resulterar i mindre obehag för patienten på injektionsstället och mindre risk för stansning.
- Hypodermiska nålar med tunna väggar för optimalt flöde
- Passar sprutor anslutna till en Luer-adapter eller Luer Lock-kontakt
- Färgkodad för snabb igenkänning av mätare för enkelt val av lämplig flödeshastighet
- Steril och individuellt förpackad för hygienisk engångsapplicering
- Rostfria nålar med epoxihartslim
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål med epoxihartslim |
| Färg | Orange |
| Beskrivning | Normal kanylvägg |
| Nålmätare | 25 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.5 mm |
| För användning med (applikation) | Endast för engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Längd (engelska) Nål | 0,625 tum |
| Produkttyp | Nål |
| Längd (metrisk) nål | 16 mm |
| Visa mer |