Läs mer
BD Microlance™ Nålar i rostfritt stål
Produktkod. 12369179
Nålmätare:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Längd (engelska) Nål:
0.375 in.
0,5 tum
0.5 in.
0,625 tum
0.625 in.
1,0 tum.
1.0 in.
1.25 in.
1,5 tum
1.5 in.
2,0 tum.
2.0 in.
Diameter (metrisk) Yttre:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Färg:
Beige
Blått
Black
Blue
Brown
Grå
Gult
Klart
Orange
Pink
Vitt
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12369179
Brand: BD 301750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Färgkodad för enkel igenkänning av nålens mått. BD™ Microlance™ Nålar i rostfritt stål har tunna väggar för optimalt flöde och passar Luer-slipsprutor. Dessa sterila, individuellt förpackade nålar säkerställer en bekvämare insättning med mindre risk för stansning.
Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.
  • Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
  • Fits syringes connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
  • Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
  • Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
  • Stainless steel needles with epoxy resin adhesives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Färg Beige
Beskrivning 4,000 individually wrapped needles, thin cannula wall
Nålmätare 19 G
Diameter (metrisk) Yttre 1.1 mm
För användning med (applikation) For single use only
Latexfri Yes
Längd (engelska) Nål 2.0 in.
Produkttyp Needle
Nålpunktstil Bevel
För användning med (utrustning) SZR -150 and SZR -160, connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
Sterilitet Sterile