Läs mer
asecos™ Findoseringskran i rostfritt stål
Handla allt asecos Produkter
Material:
Rostfritt stål
Beskrivning
- M55 gänga
- Diameter 56 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dosing Tap |
| Färg | Grå |
| För användning med (applikation) | Safe fine dosing |
| För användning med (utrustning) | stainless steel can |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 |
| Vikt (engelska) | 0.66 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.3 kg |