Läs mer
Fisherbrand™ Platt konisk bladspatel i nickel
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Platt, flexibelt blad i rostfritt stål med ljus finish
- Idealisk för utjämning, blandning eller rengöring efter experiment
- Nickel 200 spec (minst 99,6 % nickelinnehåll)
- Perfekt multifunktionsverktyg för blandning, utjämning, poängsättning, etc.
- Laboratorium platt konisk blad
- Längd = 120mm
- Smal ändbredd = 15mm
- Motsatt ändbredd = 25mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Produkttyp | Platt konisk bladspatel |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.6 mm |
| Mått (L x B) | 120 x 25 mm |
| Material | Nickel |
| Längd (metrisk) | 120 mm |