Läs mer
Agencinox™ Fotpall i rostfritt stål
Produktkod. p-8008859
Höjd (metrisk):
180 mm
210 mm
Produktkod. 11709885
Brand: Agencinox™ 759
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna fotpall för att säkert hämta föremål från höga platser. Agencinox™ Fotpall i rostfritt stål har halkfria steg och är designade för användning i laboratorier och medicinska miljöer.
  • Antisladdsteg
  • 18/10 Rostfri konstruktion
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Höjd (metrisk) 210 mm
Kvantitet 1 vardera
Bredd (metrisk) 340 mm
Material Rostfritt stål
Produkttyp Fotpall