Läs mer
Bochem™ Tång i rostfritt stål
Produktkod. 11835161
Längd (metrisk):
125 mm
Produktkod. 11835161
Brand: Bochem™ 1645
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med filterpapper. BOCHEM™ Tång i rostfritt stål har 12 mm breda spetsar.
  • För användning med filterpapper
Specifikationer
Antal per förpackning 1 förpackning
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 125 mm
Produkttyp Tång
För användning med (applikation) För filterpapper
Bredd (metrisk) spets 12 mm
Bredd (metrisk) 12 mm
Typ Tång