Läs mer
Cole-Parmer™ Tratt i rostfritt stål
Produktkod. 11777944 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
67 mL
70 ml
188 mL
350 ml
385 ml
658 mL
Höjd (metrisk):
82,55 mm
104.1 mm
134,6 mm
160 mm
180,3 mm
210.8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11777944
Brand: Cole-Parmer™ 0726600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trattar i rostfritt stål är ett laboratoriematerial som du kommer att lita på för många års användning.
  • Håll dig i lager med vårt urval av medium gauge, 304 rostfria trattar
  • Finns i olika kapaciteter och övergripande storlekar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 658 mL
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 160 mm