Läs mer
Buerkle™ Isborr i rostfritt stål
Produktkod. 10300020 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) yttre topp:
10 mm
21 mm
54 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10300020
Brand: Buerkle™ 53232010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Rostfritt stål isborr är en provtagare för djupfrysta och halvfasta ämnen inom livsmedelsindustrin.
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
  • Steriliserbar
  • 20 cm borrdjup
  • Den skarpa sågkronan på den mycket robusta ihåliga borren skär snabbt in i provet
  • Ett cylindriskt prov (tvärsnittsprov) på upp till 20 cm kan skäras ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Isborrare
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning ID 50 mm
För användning med (applikation) Idealisk för djupfrysta och halvfasta ämnen inom livsmedelsindustrin
Diameter (metrisk) yttre topp 54 mm
Längd (metrisk) 200 mm