Läs mer
Buerkle™ Isborr i rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) yttre topp:
10 mm
21 mm
54 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stål AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
- Steriliserbar
- 20 cm borrdjup
- Den skarpa sågkronan på den mycket robusta ihåliga borren skär snabbt in i provet
- Ett cylindriskt prov (tvärsnittsprov) på upp till 20 cm kan skäras ut
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Isborrare |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | ID 16 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för djupfrysta och halvfasta ämnen inom livsmedelsindustrin |
| Diameter (metrisk) yttre topp | 21 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |