Läs mer
asecos™ Nedsänkningsbehållare i rostfritt stål
Handla allt asecos Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
20 l
45 l
Beskrivning
- Nedsänkningsfat i rostfritt stål
- Handfat för nedsänkning och rengöring av material.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Färg | Grå |
| Material | Rostfritt stål |
| Bredd (engelska) | 10,63 tum. |
| Bredd (metrisk) | 270.00 mm |
| Höjd (engelska) | 10,63 tum. |
| Höjd (metrisk) | 270.00 mm |
| Vikt (engelska) | 8.82 lb. |
| Vikt (metrisk) | 4 kg |