Läs mer
Socorex™ Injektionsnål av rostfritt stål
Produktkod. p-8008689
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
1,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 15203168
Brand: Socorex™ 371.1210UN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Beskrivning 18 ga. x 3/8 tum.
Nålmätare 18 G
Diameter (metrisk) Yttre 1,2 mm
Produkttyp Injektionsnål