Läs mer
Sampling Systems™ Instrumentbrickor i rostfritt stål
Produktkod. p-7138937 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
215 mm
295 mm
395 mm
490 mm
Bredd (metrisk):
160 mm
197 mm
275 mm
320 mm
Höjd (metrisk):
11 mm
15 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15809711
Brand: Sampling Systems™ A674490
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en sprickfri design som möjliggör enkel rengöring. Sampling Systems™ Instrumentbrickor i rostfritt stål är idealiska för att bära verktyg och utrustning.
  • Utbud av storlekar
  • Sprickfri design
  • Högkvalitativ polerad finish
  • 304 rostfritt stål
Specifikationer
Höjd (metrisk) 15 mm
Längd (metrisk) 490 mm
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Typ Bricka
Bredd (metrisk) 320 mm
Avsluta Polerad