Läs mer
Bochem™ Laboratoriegryta i rostfritt stål
Produktkod. p-8005458
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
3.5 L
5 L
6.5 L
8.5 L
15.5 L
Produktkod. 10666331
Brand: Bochem™ 8360
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Obs: Lock ingår ej; säljs separat.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 160 mm
Höjd (metrisk) 128H
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Material Rostfritt stål (18/10)
Produkttyp Laboratoriekruka