Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål, stort nav, avtagbara anpassade nålar
Produktkod. p-8004963
Nålmätare:
22 G
22s G
23 G
23s G
25-årig G
26 G
26s G
Nålpunktstil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10146383
Brand: Hamilton™ 773201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kan användas med avtagbara (RN) sprutor som är 250 L μoch större.
  • Finns i olika mätare
  • Levereras i förpackningar om 6
  • Anpassad punktstil och längder
  • Autoklaveringsbar
  • För stora nav
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Nålmätare 22 G
Diameter (metrisk) Inre 0.41 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.72 mm
Produkttyp Avtagbar anpassad nål
Kvantitet 6/Pk.
Nålpunktstil 5 eller AS
För användning med (utrustning) Avtagbara sprutor (250 μL och större)