Läs mer
Buerkle™ V4A vätskeprovtagare i rostfritt stål
Produktkod. p-8002780 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Längd (metrisk):
46 mm
54 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10546094
Brand: Buerkle™ 53260001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ V4A vätskeprovtagare i rostfritt stål för tunna till trögflytande vätskor är lätt att använda med enhandsmanövrering.
  • Ventilen öppnas med tummen för att tömma provet
  • Provtagare för tunna till trögflytande vätskor
  • Enkel användning med enhandsmanövrering
  • Med utloppstratt för säker fyllning av provflaskorna
  • Material AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flytande provtagare
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Enhandsoperation
Typ av handtag Manövreras med tummen
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 ml
För användning med (applikation) Hantering av tunna till viskösa vätskor
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Längd (metrisk) 46 mm