Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Luer Lock Metal Hub Nål, anpassad längd, Point Style 2, 3 eller 4
Produktkod. 11592335
Nålmätare:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11592335
Brand: Hamilton™ 774802
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Metallnavet gör den mest styva anslutningen till nålen vilket gör den perfekt för upprepad septumpiercing.
  • Finns i olika mätare
  • Autoklaveringsbar
  • Metallnav tillverkade av nickelpläterad mässing
  • Anpassad längd
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprutor
  • Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare
  • Levereras i förpackningar om 6
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Nickelpläterad mässing (nav), Rostfritt stål
Nålmätare 16 G
Diameter (metrisk) Inre 1.19 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.65 mm
Produkttyp Luer Lock Custom Nål
Kvantitet 6/Pk.
Längd (metrisk) nål 9,52 till 304 mm
Nålpunktstil 2, 3 eller 4
För användning med (utrustning) TLL-sprutor och LT- eller TLL-anslutningar
Anslutningstyp Standard avsmalnande