Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stål manuell crimper för renrum, justerbar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Cap:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 13 mm Crimper |
| Diameter (metrisk) Cap | 13 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ | Manual Crimper |