Läs mer
Buerkle™ Mätskedar i rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,25 till 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)
- Volymer: 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 15 ml
- Sked högblank finish, handtag matt polerad
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 4 skedar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,25 till 15 ml |
| Färg | Silver |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Material | PVC, polypropen, rostfritt stål (V2A) |