Läs mer
Fisherbrand™ Micro Chattaway spatlar i rostfritt stål
Produktkod. p-8012499 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11533482
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skrapar och lyfter material från små flaskor eller flaskor. Fisherbrand™ Chattaway spatlar i rostfritt stål är icke-magnetiska med en ljus finish.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Böjd och rundad ände skrapar och lyfter material från flaskor och flaskor
  • Passar i täta flaskor och flaskor med hals≥ 4 mm diameter
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Produkttyp Chattaway spatel
Bredd (metrisk) 4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1,6 mm (fat)
Mått (L x B) 130 x 4 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 130 mm