Läs mer
Schneider Gerd™ Micro-spoon spatel i rostfritt stål
Produktkod. p-8000771
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10798112
Brand: Schneider Gerd™ 252
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna mikrospatel och sked för en mängd olika applikationer. Schneider Gerd™ Micro-spoon spatlar i rostfritt stål är idealiska för användning med ett brett utbud av föreningar.
  • Mikroskedar samlar upp och transporterar torra ämnen eller vätskor
  • Spatlar är idealiska för att arbeta med pulver, röra och blanda
  • Perfekt för att arbeta med små mängder kemikalier
  • Två olika ändformer ger ökad mångsidighet
  • Redskap av polerat rostfritt stål rengörs enkelt och är korrosionsbeständigt
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Form Sked
Produkttyp Micro Spoon Spatel
Bredd (metrisk) 6 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 150 mm