Läs mer
Buerkle™ V4A MicroSampler
Längd (metrisk):
55 cm
85 cm
120 cm
Diameter (metrisk) yttre topp:
12 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Punktsampling
- Olika längder och volymer finns tillgängliga
- Spetsen kan tas bort, lätt att rengöra
- Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
- Steriliserbar
- Ytterligare tips finns i olika storlekar
- Kan tas enkelt, snabbt och rent från olika provtagningsdjup från säckar eller behållare
- Spetsarna på MicroSampler är utbytbara
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | MicroSampler |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Designad för provtagning av små mängder pulver |
| För användning med (utrustning) | Huvuden 2 mL, 5 mL och 10 mL |
| Diameter (metrisk) yttre topp | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 120 cm |
Beställ huvudet separat!