Läs mer
Cole-Parmer™ Rostfria blandarpropellrar
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
Hål: 10 mm
Hål: 8 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
51 mm
76 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Propellrar är tillverkade av elektropolerat 316 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | Hål: 10 mm |
| Diameter (metrisk) fläkt | 51 mm |
| För användning med (applikation) | Blandning för allmänt ändamål |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Mixer Propeller |