Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål Multilevel Slot Sampler
Produktkod. 15889221 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Kapacitet (metrisk):
45 mL
110 mL
190 mL
300 mL
370 mL
750 mL
1000 mL
1300 mL
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Inkluderar:
3 fack
3 platser, flaskadapter, en flaska
4 platser
4 platser, flaskadapter, en flaska
5 platser
5 platser, flaskadapter, en flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15889221
Brand: Sampling Systems™ 1210K1500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av robust rostfritt stål, vilket gör den lämplig för provtagning av fritt flytande pulver, granulat och även svagt sammanhängande pulver. Sampling Systems™ Rostfritt stål Multilevel Slot Sampler är för att ta en stor volym, tvärsnittsprov från en behållare.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Tvärsnitt (sammansatt prov)
  • Lämplig för att ta prover med stora volymer
Specifikationer
Produkttyp Slot Sampler
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar 4 platser
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) 40 mm
Längd (metrisk) 1500 mm