Läs mer
Sartorius™ Rostfritt stål F1 Cylindrisk kalibreringsvikt
Handla allt Sartorius Produkter
Vikt (metrisk):
1 g
10 g
10,000 g
100 g
1000 g
2 g
20 g
200 g
2000 g
5 g
50 g
500 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De Sartorius™ linje med referenslinjevikter inkluderar dessa cylindriska standardvikter. De är tillverkade av hållbart rostfritt stål och överensstämmer med OIML klass F1 för användning med klass II vågar.
- Finns i en rad nominella viktvärden, från 1 till 10 000 g
- Idealisk för kvalitetssäkring enl ISO 9001ff
- Justerings-, test- och kalibreringsinstrument för klass II-vågar
- Kvalitetssäkring för vågar med färre än 300 000 steg
- Vikter för kalibrering, och för officiell kalibrering av andra vikter, av de lägre klasserna
(F2, F3, M1, M2 och M3)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cylindrisk kalibreringsvikt |
| Klassificering | F1 |
| Material | Rostfritt stål |
| Material för fodral | Plast |
| Vikt (metrisk) | 50 g |