Läs mer
Sartorius™ Rostfritt stål F1 Cylindrisk kalibreringsvikt
Produktkod. p-8006435 Handla allt Sartorius Produkter
Vikt (metrisk):
1 g
10 g
10,000 g
100 g
1000 g
2 g
20 g
200 g
2000 g
5 g
50 g
500 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10563451
Brand: Sartorius™ YCW513800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ noggrann kalibrering och vägning. Fisherbrand™ Rostfritt stål F1 Cylindrical Calibration Weight är en mycket exakt individuell vikt med en nominell massa mellan 1g och 10kg. Dessa cylindriska vikter uppfyller kraven i klass F1.
De Sartorius™ linje med referenslinjevikter inkluderar dessa cylindriska standardvikter. De är tillverkade av hållbart rostfritt stål och överensstämmer med OIML klass F1 för användning med klass II vågar.
  • Finns i en rad nominella viktvärden, från 1 till 10 000 g
  • Idealisk för kvalitetssäkring enl ISO 9001ff
    • Justerings-, test- och kalibreringsinstrument för klass II-vågar
    • Kvalitetssäkring för vågar med färre än 300 000 steg
    • Vikter för kalibrering, och för officiell kalibrering av andra vikter, av de lägre klasserna
      (F2, F3, M1, M2 och M3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cylindrisk kalibreringsvikt
Klassificering F1
Material Rostfritt stål
Material för fodral Plast
Vikt (metrisk) 100 g