Läs mer
De Buyer™ Konditorivaror i rostfritt stål
Volym (metrisk):
1 l
3,5 l
5,5 l
8 l
11,4 l
16,8 l
Höjd (metrisk):
90 mm
100 mm
112 mm
125 mm
140 mm
150 mm
200 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Konditorivaror |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | För framställning av blandningar, blandning, Vispning, värmning av bain-marie, för förvaring av ett preparat eller ingredienser |
| För användning med (utrustning) | Kyl, djupfrys, blast-chiller och ugn |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Kvantitet | Varje |
| Form | Platt botten |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 1 l |