Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål PharmaScoop™
Produktkod. 12957955 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1.7 L
2.5 L
5 L
Längd (metrisk):
75 mm
110 mm
180 mm
235 mm
240 mm
305 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12957955
Brand: Sampling Systems™ A316750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål för hållbarhet. Sampling Systems™ Rostfritt stål PharmaScoop™ är idealisk för dispensering och provtagning i farmaceutiska och hygieniska miljöer.
  • Skopor av mycket hög kvalitet
  • Kraftig konstruktion
  • Tillverkad av 316L rostfritt stål
  • Sprickfri
  • Satinfinish
  • Rundade hörn för enkel rengöring
  • GMP rätta
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Produkttyp Pulverskopa
Avsluta Spegelpolsk
Diameter (metrisk) Yttre 95 mm
Material Rostfritt stål (316L)
Längd (metrisk) 330 mm