Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål PharmaScoop™
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1.7 L
2.5 L
5 L
Längd (metrisk):
75 mm
110 mm
180 mm
235 mm
240 mm
305 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skopor av mycket hög kvalitet
- Kraftig konstruktion
- Tillverkad av 316L rostfritt stål
- Sprickfri
- Satinfinish
- Rundade hörn för enkel rengöring
- GMP rätta
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Produkttyp | Pulverskopa |
| Avsluta | Spegelpolsk |
| Diameter (metrisk) Yttre | 220 mm |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Längd (metrisk) | 355 mm |