Läs mer
Kap-Uts Kulturrörförslutningar
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Storlek (metrisk):
13 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
- Förslutningar minimerar avdunstning samtidigt som det tillåter nödvändigt gasutbyte.
- Positiva greppförslutningar av rostfritt stål eller autoklaverbar polypropen.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kulturrörförslutning |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 144 Pk. |
| Storlek (engelska) | 0,5 tum |
| Storlek (metrisk) | 13 mm |
| Rörmaterial | Rostfritt stål |