Läs mer
Labcold™ Avancerade apotekskylskåp
Kapacitet (metrisk):
571 l
1245 l
Dörr stil:
Glas
Solid
Modell:
RPFG21042
RPFG44042
RPFR44042
Hyllor:
4
6
Unit Size:
Varje
Description
- Fläktcirkulerad insida
- Konstruktion i rostfritt stål
- Dörrlås monterade som standard
- Digital temperaturdisplay med ljudlarm
- Kraftiga låsbara hjul på större modeller
- Optimerad luftcirkulation
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1245 l |
| Temperaturområde | 2 °C till 8 °C |
| Dörr stil | Solid |
| Hyllor | 6 |
| Kondensor typ | Automatisk |
| Avfrosta | Automatisk |
| Modell | RPFR44042 |
| Djup (metrisk) Exteriör | 1440 mm |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 820 mm |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 1980 mm |
| Show More |