Läs mer
Grant Instruments™ Perforerad bottenplatta i rostfritt stål
För användning med (utrustning):
DMU12 & SAP12
DMU19, SAP18/26
DMU5, SAP2/5, JBN5
LSB12
OLS26/LSB18
SAP34
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Krävs om plattbottnade kolvar ska placeras direkt på basen av badkaret. Grant Instruments™ Ersättningsbottnar i rostfritt stål främjar termisk konvektion i badet.
- För användning med SBB Aqua Plus och LSB Series Aqua Pro Serie Orört vattenbad
- Välj mellan en mängd olika storlekar.
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | DMU12 & SAP12 |
| Typ | SBT14 Bastråg i rostfritt stål |