Läs mer
Grant Instruments™ Perforerad bottenplatta i rostfritt stål
Produktkod. 15315832
För användning med (utrustning):
DMU12 & SAP12
DMU19, SAP18/26
DMU5, SAP2/5, JBN5
LSB12
OLS26/LSB18
SAP34
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15315832
Brand: Grant Instruments™ SBT12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Krävs om plattbottnade kolvar ska placeras direkt på basen av badkaret. Grant Instruments™ Ersättningsbottnar i rostfritt stål främjar termisk konvektion i badet.
  • För användning med SBB Aqua Plus och LSB Series Aqua Pro Serie Orört vattenbad
  • Välj mellan en mängd olika storlekar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) LSB12
Typ SBT 12 perforerad bottenplatta i rostfritt stål
Material Rostfritt stål