Läs mer
De Buyer™ Rostfritt stål rund bakverk Ring
Produktkod. p-7155890
Diameter (metrisk):
18 cm
22 cm
Produktkod. 15962542
Brand: De Buyer™ 3989.18
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En rund bakverksring med raka, 4,5 cm höga kanter, idealisk för sammansättning av desserter som mousse och kallformning.
  • Högklassig ring i rostfritt stål
  • Ingen oxidation när den utsätts för låga temperaturer
  • Smidig och robust ring för enkel formfrigöring – den återgår alltid till sin ursprungliga form
  • Slät invändig yta för perfekta desserter
  • Två nitade och stora ergonomiska sidohandtag i gjutet rostfritt stål för ett bekvämt grepp
  • Perfekt riktade sidor, ingen förskjutning vid svetsning och minimalt ringläckage
  • Permanent märkning – storlek graverad på ringen för enkel identifiering
  • Går i frysen, djupfrysen, kylen, blastchiller och ugn
  • Hygienisk, tål diskmaskin
Specifikationer
Produkttyp Bakverk Ring
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) 18 cm
För användning med (applikation) Kallformning, desserter
Höjd (metrisk) 4.5 cm
Inkluderar Graverad storleksmärkning
Form Rund