Läs mer
Buerkle™ Säkerhetsbehållare i rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
25 l
50 l
Förslutningstyp:
Flik, övertrycksventil
Kran, övertrycksventil
Skruvlock, övertrycksventil
För användning med (applikation):
Förvaring
Lagring och överföring
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Säkerhetsbehållare för förvaring gjorda av högkvalitativt rostfritt stål AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) med en tjocklek på sidorna på 0,8 mm
- Skydd mot explodering genom flamskydd och övertrycksventil, tätningar av PTFE, behållarna har en hög grad av kemisk beständighet
- Tryckbalansen sker från ca 0,3 bar
- Konstant ventilation kan ställas in via en plastspak på skruvlocket
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Säkerhetsbehållare |
| Förslutningstyp | Kran, övertrycksventil |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| För användning med (applikation) | Lagring och överföring |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Flik, övertrycksventil, innehållsdisplay |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| Höjd (metrisk) | 350 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 260 mm |