Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål provsplittrar gevär lådor
Produktkod. 15809541 Handla allt Sampling Systems Produkter
Bredd (metrisk) ränna:
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Antal rännor:
12
16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15809541
Brand: Sampling Systems™ 8601S30
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa lättanvända provdelare i rostfritt stål är till för att dela och reducera bulkprover.
  • Släpp bara provet i toppen och provet delas i två delar
  • Dela provdroppar i rifflådorna under
  • Det rekommenderas att slitsarnas bredd är 2,5 till 3 gånger större än diametern på den största partikel som delas
  • Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Produkttyp Gevärlåda
Material Rostfritt stål
Antal rännor 12
För användning med (applikation) Dela och reducera bulkprover
Bredd (metrisk) ränna 30 mm