Läs mer
Sampling Systems™ Rostfria stålskrapor
Produktkod. p-7138930 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
232 mm
275 mm
Bredd (metrisk):
75 mm
100 mm
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål (316L)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15443954
Brand: Sampling Systems™ A656100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Rostfria stålskrapor är idealiska för hygieniska tillämpningar.
  • Sprickfri
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Satinfinish
Specifikationer
Produkttyp Skrapa
Längd (metrisk) 232 mm
Material Rostfritt stål (316L)
Bredd (metrisk) 100 mm