Läs mer
Buerkle™ Scratcher i rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
- Elektropolerad
- Total längd 1000 mm∣
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Scratcher |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| För användning med (applikation) | Designad för provtagning av sammanhängande, kakade och inte friflytande ämnen |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |