Läs mer
De Buyer™ Serveringsfat i rostfritt stål
Volym (metrisk):
3,6 l
4,9 l
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Maträtt |
| Material | Rostfritt stål |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Kvantitet | Varje |
| Form | Rektangulär |
| Volym (metrisk) | 3,6 l |
| Bredd (metrisk) | 270 mm |