Läs mer
Julabo™ Skakvattenbad i rostfritt stål
Amperage:
10 A
9 A
Vikt (metrisk):
22 kg
23 kg
Inkluderar:
Cirkulationspump
Utan cirkulationspump
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mikroprocessorteknik med PID temperaturkontroll
- Ljusstark LED-multiskärm
- Sömlös, stänksäker knappsats
- Stänksäker strömbrytare
- Elektronisk timer för inställning av körtiden (0:01 till 9:59 h:min)
- On-line kommunikation via inbyggt RS232-gränssnitt
- Tidig varningssystem med höga och låga temperaturgränser
- Dräneringsskruv för enkel tömning av badet
- Torrkörningsskydd/säkerhetstemperatur fixerad till 130°C
- Brett utbud av tillbehör inklusive uppfällbart Makrolon-badlock finns tillgänglig
- EasyTemp kontrollprogramvara är tillgänglig gratis
- Avtagbar skakvagn
- Skakfrekvens justerbar från 20 till 200 rpm
- Skakfrekvens indikerad på LED multi-display
- Skakslag 15 mm
- Tillgängliga spänningsversioner: 230V/50–60 Hz, 115 V/60 Hz
- Uppfällbart Makrolon-lock finns som tillbehör
- RS232 gränssnittskabel finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Mikroprocessorteknik med PID |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Temperaturområde | 20 °C till 99 °C |
| Typ | Skakvattenbad |
| Visa | LED |
| För användning med (applikation) | Lämplig för oövervakad kontinuerlig drift |
| Inkluderar | Cirkulationspump |
| Material | Rostfritt stål |
| Modell | SW23 |
| Visa mer |