Läs mer
Micronova™ Rostfritt stål Slim-T™ Flat Head Mop Wringers
Produktkod. p-7202986 Handla allt Micronova Produkter
Produkttyp:
Mop Wringer
Wringer för dubbelsidig mopp
Bredd (metrisk):
40,6 cm
45,7 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12807033
Brand: Micronova™ W92
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa moppvridare i rostfritt stål med platt huvud är ergonomiskt tillverkade av ett enda stycke rostfritt stål som enkelt fästs på kanten på B-7-seriens skopor. Vridarna har en enkel design som lämnar mopparna fuktiga nog för att effektivt desinficera ytor samtidigt som överflödig vätska vrids ur.
Micronova SlimLine och T-Mop Wringers, autoklaverbara: Ja, SlimT Pärs
De Micronova Rostfritt stål Slim-T™ Flat Head Mop Wringers fungerar bra med Micronova SlimLine™ , SnapMops™ , FlatMops™ , PadMops™ och PocketMops™ samt Slim-T™ och T-Mop serie moppar. W-9 är dock att föredra med Slim-T och T-Mops, medan W-92, med dubbelsidiga vridplattor, är utmärkt för PadMops™ och SnapMops™ .
  • Lätt och ergonomisk moppvridare
  • Tillverkad av ett enda stycke rostfritt stål utan rörliga delar
  • Elektropolerat rostfritt stål för hållbarhet och lång livslängd
  • Stor läpp på W-92 för dubbelsidig vridning
  • Designad för SlimLine™ och T-Mop serie samt andra moppar med platt huvud
Specifikationer
Produkttyp Wringer för dubbelsidig mopp
Material Rostfritt stål (304), elektropolerat
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring
För användning med (applikation) Rengöring av väggar, golv och tak
För användning med (utrustning) Slimline™ och T-Mop™ serie samt andra platta moppar, C-7 SlimT™ dubbel Bucket-vagn eller B-7-serien Bucket
Kvantitet 1 st
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 16 tum
Bredd (metrisk) 40,6 cm