Läs mer
Nickel Electro™ Gavellock i rostfritt stål
Handla allt Nickel-Electro Produkter
För användning med (utrustning):
14 L omrört bad
22 L omrört bad
38 L omrört bad
8 L omrört bad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stål, rostfritt
- Isolerat handtag
- Minimerar värmeförlusten
- Minskar avdunstning
- Hjälper till att hålla badets temperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rostfritt gavellock |
| För användning med (utrustning) | 22 L omrört bad |
| Material | Rostfritt stål |
| Garanti | 3 år |