Läs mer
Nickel Electro™ Gavellock i rostfritt stål
Produktkod. p-8012512 Handla allt Nickel-Electro Produkter
För användning med (utrustning):
14 L omrört bad
22 L omrört bad
38 L omrört bad
8 L omrört bad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11469519
Brand: Nickel Electro™ SL414
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bibehåll stabilitet i badtemperaturen och minska avdunstning med ett lock av rostfritt stål. Nickel Electro™ Clifton™ Gavellock i rostfritt stål minimerar värmeförlusten och minskar avdunstning.
  • Stål, rostfritt
  • Isolerat handtag
  • Minimerar värmeförlusten
  • Minskar avdunstning
  • Hjälper till att hålla badets temperatur
Specifikationer
Beskrivning Rostfritt gavellock
För användning med (utrustning) 14 L omrört bad
Material Rostfritt stål
Garanti 3 år