Läs mer
Buerkle™ Spatel i rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
180 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Universalinstrument för att samla, dela och blanda pastor, krämer mm.
- Blad av rostfritt stål V2A (1.4301)
- Trähandtag
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spatel |
| För användning med (applikation) | Universellt instrument för att samla, dela och blanda pastor, krämer |
| Bladmaterial | Rostfritt stål V2A |
| Handtagsmaterial | Trä |
| Material | Blad av rostfritt stål, trähandtag |
| Längd (metrisk) | 300 mm |