Läs mer
Fisherbrand™ Rostfritt stål sked/spatel Combo redskap
Produktkod. p-8012500 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
210 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11756597
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd ett verktyg för två jobb. Nickel Electro™ Kombinationsredskap med sked/spatel i rostfritt stål mäter vätskor och pulver med skedänden och dela och separera material med spateländen.
Dubbel användningsredskap mäter vätskor och fina pulver med skedändan; delar och separerar material med spateländen.
  • Tillverkad av rostfritt stål.
Specifikationer
Kvantitet 10 Pk.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Produkttyp Spatel
Avsluta Bright Finish
För användning med (applikation) Sterila applikationer
Bredd (metrisk) 20 mm
Mått (L x B) 120 x 20 mm
Temperatur (metrisk) Max -196 °C till +550 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 120 mm