Läs mer
S Murray and Co™ Fjädertång i rostfritt stål
Längd (metrisk):
115 mm
125 mm
150 mm
Tipsstil:
Skarpa, böjda, smala flöjter
Trubbiga, smala flöjter
Vassa, smala flöjter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd dessa pincett för tillämpningar som större och mindre operationer, post mortem, dissekering och förbandsset. S Murray™ Fjädertång i rostfritt stål uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEC, med full spårbarhet under hela tillverkningsprocessen.
- Pincett i rostfritt stål för dissektion
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Fjädertång |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | För dissektion |
| Kvantitet | Varje |
| Tipsstil | Vassa, smala flöjter |
| Längd (metrisk) | 125 mm |