Läs mer
S Murray and Co™ Fjädertång i rostfritt stål
Produktkod. 12391369
Längd (metrisk):
115 mm
125 mm
150 mm
Tipsstil:
Skarpa, böjda, smala flöjter
Trubbiga, smala flöjter
Vassa, smala flöjter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12391369
Brand: S Murray and Co™ E003/02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pincett för tillämpningar som större och mindre operationer, post mortem, dissekering och förbandsset. S Murray™ Fjädertång i rostfritt stål uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEC, med full spårbarhet under hela tillverkningsprocessen.
  • Pincett i rostfritt stål för dissektion
Specifikationer
Produkttyp Fjädertång
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För dissektion
Kvantitet Varje
Tipsstil Trubbiga, smala flöjter
Längd (metrisk) 125 mm