Läs mer
S Murray and Co™ Fjädertång i rostfritt stål
Produktkod. p-8000756
Längd (metrisk):
115 mm
125 mm
150 mm
Tipsstil:
Skarpa, böjda, smala flöjter
Trubbiga, smala flöjter
Vassa, smala flöjter
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12740916
Brand: S Murray and Co™ E003/03
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Använd dessa pincett för tillämpningar som större och mindre operationer, post mortem, dissekering och förbandsset. S Murray™ Fjädertång i rostfritt stål uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEC, med full spårbarhet under hela tillverkningsprocessen.
  • Stainless Steel forceps for dissection
Specifikationer
Produkttyp Spring Forceps
Material Stainless Steel
För användning med (applikation) For dissection
Kvantitet Each
Tipsstil Trubbiga, smala flöjter
Längd (metrisk) 150 mm